accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NSHNNH2

CAS RN 1004-39-3

IUPAC Name: 4,6-diamino-1,2-dihydropyrimidine-2-thione
Synonyme: 4,6-diamino-1H-pyrimidine-2-thione
Molekulargewicht (g/mol): 142.18
Summenformel: C4H6N4S
InChi Key: QCAWOHUJKPKOMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(N)=NC(=S)N1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern