CAS RN 100594-33-0
CAS RN 100594-33-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
(2S)-2-Amino-2,3-dimethylbutannitril L-(+)-Weinsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(2S)-2-Amino-2,3-dimethylbutannitril L-(+)-Weinsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.