accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1006876-28-3

CAS RN 1006876-28-3

IUPAC Name: N-ethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carboxamide
Synonyme: N-ethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol): 276.14
Summenformel: C14H21BN2O3
InChi Key: TVMRHMZREIYXSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCNC(=O)C1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern