CAS RN 100827-79-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2-Bromacetylamino-3-(2-chlorbenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophen, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-Bromacetylamino-3-(2-chlorbenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophen, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2-Bromacetylamino-3-(2-chlorbenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophen, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.