CAS RN 100827-80-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
7-(2-Carbomethoxyethyl)-5-(2-chlorphenyl)-thieno-1,4-diazepin-2-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
7-(2-Carbomethoxyethyl)-5-(2-chlorphenyl)-thieno-1,4-diazepin-2-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
7-(2-Carbomethoxyethyl)-5-(2-chlorphenyl)-thieno-1,4-diazepin-2-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.