CAS RN 101-90-6
IUPAC Name:
2-({3-[(oxiran-2-yl)methoxy]phenoxy}methyl)oxirane
Synonyme:
resorcinol diglycidyl ether
Molekulargewicht (g/mol):
222.24
Summenformel:
C12H14O4
InChi Key:
WPYCRFCQABTEKC-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
C(OC1=CC(OCC2CO2)=CC=C1)C1CO1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Diglycidylresorcinether (> 85%), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Diglycidylresorcinether, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Diglycidylresorcinether (> 85%), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.