CAS RN 1011-12-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Cyclohexyliden-Cyclohexanon, TRC
CAS: 1011-12-7 Summenformel: C12H18O Molekulargewicht (g/mol): 178.27 Synonym: 2-Cyclohexylidenecyclohexanone,Dianon,Bicyclohexyliden-2-one IUPAC-Name: 2-Cyclohexylidenecyclohexan-1-eins SMILES: O=C1CCCCC1=C2CCCCC2