accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNH2H3C

CAS RN 1013-76-9

IUPAC Name: 4-(2,4-dimethylphenyl)piperazin-1-ium
Synonyme: 4-(2,4-dimethylphenyl)piperazin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol): 191.3
Summenformel: C12H19N2
InChi Key: RUIMBVCRNZHCRQ-UHFFFAOYSA-O
SMILES: CC1=CC=C(N2CC[NH2+]CC2)C(C)=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern