accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClHo

CAS RN 10138-62-2

IUPAC Name: holmium(3+) trichloride
Synonyme: holmium(III) chloride
Molekulargewicht (g/mol): 271.28
Summenformel: Cl3Ho
InChi Key: PYOOBRULIYNHJR-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ho+3]
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern