CAS RN 10157-71-8
CAS RN 10157-71-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Desmethyltriflupromazinhydrochlorid (Nortriflupromazinhydrochlorid), Mikromol™
Informieren Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für qualitativ hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO 17034-akkreditierten Materialien, die für zuverlässige Ergebnisse entwickelt wurden.