CAS RN 10184-69-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
17,21-Dihydroxypregna-1,4,9(11)-Trien-3,20-Dione, TRC
CAS: 10184-69-7 Summenformel: C21H26O4 Molekulargewicht (g/mol): 342.43 Synonym: Deltacortinene,EP Prednisone Impurity D; SMILES: C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO