CAS RN 102113-98-4
IUPAC Name:
N-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Synonyme:
N-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Molekulargewicht (g/mol):
321.42
Summenformel:
C24H19N
InChi Key:
JAUCIDPGGHZXRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
N(C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Bis-Biphenyl-4-yl-amin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Bis-Biphenyl-4-yl-amin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Bis-Biphenyl-4-yl-amin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.