CAS RN 1026015-45-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Desfluoro-2-Fluoro Droperidol, TRC
CAS: 1026015-45-1 Summenformel: C22 H22 F N3 O2 Molekulargewicht (g/mol): 379.4274 Synonym: 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[1-[4-(2-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl]-1,3-dihydro-,1-[1-[4-(2-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl]-1,3-dihydro-2H-Benzimidazol-2-one,4-Desfluoro-2-Fluoro Droperidol IUPAC-Name: 3-[1-[4-(2-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one SMILES: Fc1ccccc1C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34