CAS RN 1027957-36-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-(4-((1-(Methoxycarbonyl)-2-Oxocyclopentyl)Methyl)Phenyl) Propansäure, TRC
CAS: 1027957-36-3 Summenformel: C17H20O5 Molekulargewicht (g/mol): 304.34 Synonym: 4-[[1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl]methyl]-alpha-methyl-benzeneacetic Acid IUPAC-Name: 2-[4-[(1-Methoxycarbonyl-2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propansäure SMILES: COC(=O)C1(Cc2ccc(cc2)C(C)C(=O)O)CCCC1=O