CAS RN 1032758-88-5
IUPAC Name:
tert-butyl N-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-yl]carbamate
Synonyme:
tert-butyl N-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-yl]carbamate
Molekulargewicht (g/mol):
321.18
Summenformel:
C15H24BN3O4
InChi Key:
XICHESWFGOSKMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
1
–
1
von
1
Ergebnisse