man

Test

CAS RN 103478-63-3

H3CCH3OHONCH3OO

CAS RN 103478-63-3

IUPAC Name: 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-4-methylpentanoic acid
Synonyme: 2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl](methyl)amino}-4-methylpentanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 367.45
Summenformel: C22H25NO4
InChi Key: BUJQSIPFDWLNDC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CC(N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)