CAS RN 1052707-05-7
CAS RN 1052707-05-7
IUPAC Name:
1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Synonyme:
1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol):
465.12
Summenformel:
C14H8Cl2F10N2
InChi Key:
JXHUHXWIKZGKIE-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
Cl.Cl.NC(C(N)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Alfa Aesar™ (S,S)-(-)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)-1,2-Ethandiamindihydrochlorid, 95 %, ee 99 %
CAS: 1052707-05-7 Summenformel: C14H8Cl2F10N2 Molekulargewicht (g/mol): 465.116 MDL-Nummer: MFCD09265323 InChI-Schlüssel: JXHUHXWIKZGKIE-AXEKQOJOSA-N Synonym: 1s,2s-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride,s,s---1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride,s,s-1,2-bis 2,3,4,5-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee PubChem CID: 73995083 IUPAC-Name: (1S,2S)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)ethan-1,2-diamin;Dihydrochlorid SMILES: C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(C(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)N)N.Cl.Cl