CAS RN 105310-28-9
CAS RN 105310-28-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
rac-Milnacipran Acid Hydrochloride, TRC
CAS: 105310-28-9 Summenformel: C11 H13 N O2 . Cl H Molekulargewicht (g/mol): 227.69 Synonym: (1R,2S)-rel-2-(Aminomethyl)-1-phenylcyclopropanecarboxylic Acid Hydrochloride,cis-2-(Aminomethyl)-1-phenylcyclopropanecarboxylic Acid Hydrochloride IUPAC-Name: (1S,2R)-2-(aminomethyl)-1-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride SMILES: Cl.NC[C@@H]1C[C@@]1(C(=O)O)c2ccccc2