CAS RN 105365-50-2
IUPAC Name:
(4-hexylphenyl)boronic acid
Synonyme:
4-hexylphenylboronic acid
Molekulargewicht (g/mol):
206.09
Summenformel:
C12H19BO2
InChi Key:
CFYBKGAFWFRFRJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-n-Hexylbenzolboronsäure, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 105365-50-2 Summenformel: C12H19BO2 Molekulargewicht (g/mol): 206.092 MDL-Nummer: MFCD04039029 InChI-Schlüssel: CFYBKGAFWFRFRJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-hexylphenyl boronic acid,4-n-hexylphenylboronic acid,4-hex-1-yl benzeneboronic acid,1-borono-4-hex-1-yl benzene,4-n-hexylbenzeneboronic acid,boronic acid, 4-hexylphenyl,4-hexylphenylboronicacid,p-hexylphenylboronic acid,4-hexylbenzeneboronic acid,4-hexylphenyl-boronic acid PubChem CID: 4197864 IUPAC-Name: (4-Hexylphenyl)boronsäure SMILES: B(C1=CC=C(C=C1)CCCCCC)(O)O