accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1053655-53-0

CH3H3CCH3OONH3CNH

CAS RN 1053655-53-0

IUPAC Name: tert-butyl N-[(azetidin-3-yl)methyl]-N-methylcarbamate
Synonyme: tert-butyl N-(azetidin-3-ylmethyl)-N-methylcarbamate
Molekulargewicht (g/mol): 200.28
Summenformel: C10H20N2O2
InChi Key: IIRJNOLNCXOXOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(CC1CNC1)C(=O)OC(C)(C)C
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)