Learn More
3-[Boc(methyl)aminomethyl]azetidin, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456778
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15456778 250 mg 250 Milligramm
15446778 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60310.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1053655-53-0 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1053655-53-0
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.282
MDL-Nummer MFCD08061967
InChI-Schlüssel IIRJNOLNCXOXOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl azetidin-3-ylmethyl methyl carbamate, 3-n-boc-methylaminomethyl azetidine, tert-butyl n-azetidin-3-ylmethyl-n-methylcarbamate, 3-boc methyl aminomethyl azetidine, tert-butyl azetidin-3-ylmethyl, azetidin-3-ylmethyl neopentyl carbamate, tert-butylazetidin-3-ylmethyl methyl carbamate, azetidin-3-ylmethyl-methyl-carbamic acid tert-buty
PubChem CID 37818419
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(azetidin-3-ylmethyl)-N-methylcarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC1CNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[Boc(methyl)aminomethyl]azetidine
Menge 250 mg
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 95%