CAS RN 1060810-66-3
CAS RN 1060810-66-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid, TRC
CAS: 1060810-66-3 Summenformel: C7H3NO2F3Cl Molekulargewicht (g/mol): 225.55 IUPAC-Name: 4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid SMILES: OC(=O)c1cnc(cc1Cl)C(F)(F)F