man

Test

CAS RN 106930-51-2

H3CCH3OHNHOOCH3CH3H3C

CAS RN 106930-51-2

IUPAC Name: tert-butyl N-(1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate
Synonyme: tert-butyl N-(1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate
Molekulargewicht (g/mol): 217.31
Summenformel: C11H23NO3
InChi Key: LQTMEOSBXTVYRM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)