CAS RN 1074-88-0
IUPAC Name:
1H-indole-7-carbaldehyde
Synonyme:
1H-indole-7-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol):
145.16
Summenformel:
C9H7NO
InChi Key:
XQVZDADGTFJAFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=CC1=C2NC=CC2=CC=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Indol-7-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1074-88-0 Summenformel: C9H7NO Molekulargewicht (g/mol): 145.16 MDL-Nummer: MFCD01318152 InChI-Schlüssel: XQVZDADGTFJAFM-UHFFFAOYSA-N Synonym: indole-7-carboxaldehyde,7-formylindole,indole-7-carbaldehyde,7-formyl-1h-indole,1h-indole-7-carboxaldehyde,indole-7-carboxaldehyde 7-formylindole,7-formyl indole,7-indolcarboxaldehyde,pubchem7270,7-indolecarboxaldehyde PubChem CID: 2734629 IUPAC-Name: 1H-Indol-7-Carbaldehyd SMILES: O=CC1=C2NC=CC2=CC=C1