CAS RN 108-88-3
Toluol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1
Toluene, Optima™, Fisher Chemical™
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1
Toluol, 99.85 %, ExtraDry, über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1
Toluol, 99,85 %, für die HPLC, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1
Toluol, 99+%, Extra rein, SLR, Fisher Chemical™
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1
Toluol, extra rein, SLR, schwefelarm Fisher Chemical™
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1
Toluol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1
Toluol, 99.85 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1
Toluol, wasserfrei, 99.8 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1
Toluol, wasserfrei, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1
Toluol, ≥99.5 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1
Toluol, ≥99.8 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1
Technisches Toluol Fisher Chemical™
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1
Toluol, für HPLC, Fisher Chemical
Toluol, wasserfrei, 99.8 %, über Molekularsieben, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-88-3 Summenformel: C7H8 Molekulargewicht (g/mol): 92.14 MDL-Nummer: MFCD00008512 InChI-Schlüssel: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC-Name: Toluol SMILES: CC1=CC=CC=C1