CAS RN 108683-62-1
CAS RN 108683-62-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-(Chloromethyl)benzaldehyde, TRC
CAS: 108683-62-1 Summenformel: C8H7ClO Molekulargewicht (g/mol): 154.59 IUPAC-Name: 2-(chloromethyl)benzaldehyde SMILES: ClCc1ccccc1C=O