accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NFFFCl

CAS RN 1099597-74-6

IUPAC Name: 2-chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Synonyme: 2-chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Molekulargewicht (g/mol): 195.57
Summenformel: C7H5ClF3N
InChi Key: DIFCQOVMVHCCHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(Cl)=C(C=C1)C(F)(F)F
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern