accessibility menu, dialog, popup

UserName

N

CAS RN 110-86-1

IUPAC Name: pyridine
Synonyme: pyridine hydrogen pyridine ion (1-) epa pesticide chemical code 069202 caswell no. 717 fema number 2966 pyridine ion (1-), hydrogen sodium salt pyridine ion (1-) pyridine ion (2+) pyridine (substance) piridina
Molekulargewicht (g/mol): 79.1
Summenformel: C5H5N
InChi Key: JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=NC=C1
Menge 
  • (19)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (10)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (4)
  • (2)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (7)
  • (2)
  • (82)
Güte 
  • (10)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (17)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (5)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (16)
  • (9)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (27)
  • (16)
  • (1)
  • (1)
  • (19)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (10)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (4)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (82)
  • (10)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (17)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (1)