CAS RN 111-97-7
CAS RN 111-97-7
IUPAC Name:
3-[(2-cyanoethyl)sulfanyl]propanenitrile
Synonyme:
propanenitrile, 3,3'-thiobis-
Molekulargewicht (g/mol):
140.2
Summenformel:
C6H8N2S
InChi Key:
NDVLTZFQVDXFAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
N#CCCSCCC#N
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3,3'-Thiodipropionitril, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.