CAS RN 1114543-47-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole Sulfide, TRC
CAS: 1114543-47-3 Summenformel: C29 H36 N4 O4 S Molekulargewicht (g/mol): 536.69 Synonym: 1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole,Rabeprazole N-Alkyl Sulfide IUPAC-Name: 1-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]-2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfanyl]benzimidazole SMILES: COCCCOc1ccnc(CSc2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCCCOC)c4C)c1C