accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1123491-15-5

H3CONOH3CNHClHCl

CAS RN 1123491-15-5

IUPAC Name: 5,7-dimethoxy-3-(pyridin-4-yl)quinoline dihydrochloride
Synonyme: 5,7-dimethoxy-3-(pyridin-4-yl)quinoline dihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 339.22
Summenformel: C16H16Cl2N2O2
InChi Key: YBBAOKYVJCNJIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.COC1=CC(OC)=C2C=C(C=NC2=C1)C1=CC=NC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern