CAS RN 113026-97-4
CAS RN 113026-97-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
α-Hydroxy-3,4-bis(phenylmethoxy)benzolessigsäurephenylmethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Alpha-Hydroxy-3,4-bis(phenylmethoxy)benzolessigsäurephenylmethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Alpha-Hydroxy-3,4-bis(phenylmethoxy)benzolessigsäurephenylmethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.