CAS RN 1152110-30-9
CAS RN 1152110-30-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(3s)-1,3-Dimethylpiperazine Dihydrochloride, TRC
CAS: 1152110-30-9 Summenformel: C6H14N2 • 2HCl Molekulargewicht (g/mol): 187.11 Synonym: (S)-1,3-Dimethylpiperazine dihydrochloride IUPAC-Name: (S)-1,3-dimethylpiperazine hydrochloride SMILES: C[C@H]1CN(C)CCN1.Cl