CAS RN 1159977-34-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
4-[4-(Diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-[4-[(2-hydroxy-1,1-dimethyl)ethyl]phenyl]butin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
4-[4-(Diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-[4-[(2-hydroxy-1,1-dimethyl)ethyl]phenyl]butin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.