accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1188-02-9

H3C(R)CH3OO

CAS RN 1188-02-9

IUPAC Name: (2R)-2-methylheptanoate
Synonyme: (2R)-2-methylheptanoate
Molekulargewicht (g/mol): 143.21
Summenformel: C8H15O2
InChi Key: NKBWMBRPILTCRD-SSDOTTSWSA-M
SMILES: CCCCC[C@@H](C)C([O-])=O
Siedepunkt 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)