CAS RN 1189477-14-2
CAS RN 1189477-14-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
1-[5-Chlor-2-(2,4-dichlorphenoxy)phenylethanon]-d2 Hauptbestandteil, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1-[5-Chlor-2-(2,4-dichlorphenoxy)phenylethanon]-d2 Hauptbestandteil, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.