CAS RN 1189481-51-3
CAS RN 1189481-51-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Elacridar-d4 (Major), TRC
CAS: 1189481-51-3 Summenformel: C34H29D4N3O5 Molekulargewicht (g/mol): 567.67 Synonym: Elacridar-d4 SMILES: [2H]C([2H])(N1CCc2cc(OC)c(OC)cc2C1)C([2H])([2H])c3ccc(NC(=O)c4cccc5C(=O)c6cccc(OC)c6Nc45)cc3