CAS RN 1189675-28-2
CAS RN 1189675-28-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4’-Hydroxyphenyl Carvedilol-d3, TRC
CAS: 1189675-28-2 Summenformel: C24 2H3 H23 N2 O5 Molekulargewicht (g/mol): 425.49 Synonym: 4-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-(trideuteriomethoxy)phenol,4-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-(methoxy-d3)phenol,4-Hydroxycarvedilol-d3 (methoxy-d3),4'-Hydroxyphenylcarvedilol-D3 (methoxy-D3),4'-Hydroxyphenyl carvedilol-d3 IUPAC-Name: 4-[2-[[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-(trideuteriomethoxy)phenol SMILES: [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(O)ccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23