CAS RN 1189689-16-4
CAS RN 1189689-16-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol-d3, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol-d3, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.