CAS RN 1202028-71-4
CAS RN 1202028-71-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(1-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(1-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(1-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.