CAS RN 1202028-96-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Methyl-1-(2,4-Difluorphenyl)-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazol-5-carboxylat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Methyl-1-(2,4-Difluorphenyl)-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazol-5-carboxylat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Methyl-1-(2,4-Difluorphenyl)-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazol-5-carboxylat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.