CAS RN 1204818-19-8
CAS RN 1204818-19-8
IUPAC Name:
3-amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Synonyme:
3-amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol):
269.65
Summenformel:
C10H11ClF3NO2
InChi Key:
FZHZEWNJQKHBTG-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
Cl.NC(CC(O)=O)CC1=CC(F)=C(F)C=C1F
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butansäurehydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butansäurehydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butansäurehydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.