CAS RN 1206597-10-5
CAS RN 1206597-10-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
6'-Chlor-2',3'-dihydro-spiro[1,3-dioxolan-2,4'-[4H Thieno[3,2-e][1,2]thiazin]-1',1'-Dioxid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
6'-Chlor-2',3'-dihydro-spiro[1,3-dioxolan-2,4'-[4H Thieno[3,2-e][1,2]thiazin]-1',1'-Dioxid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.