accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NON

CAS RN 120747-84-4

IUPAC Name: 2-aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Synonyme: 2-aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 123.12
Summenformel: C5H5N3O
InChi Key: DPOYRRAYGKTRAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC=C(C=O)C=N1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern