CAS RN 1216682-38-0
CAS RN 1216682-38-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Lansoprazole Sulfide-d4, TRC
CAS: 1216682-38-0 Summenformel: C16H10D4F3N3OS Molekulargewicht (g/mol): 357.39 Synonym: 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole-d4,AG 1777-d4,H 225/18-d4,K 1252-d4 SMILES: [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(SCc3nccc(OCC(F)(F)F)c3C)nc2c1[2H]