CAS RN 1217706-31-4
CAS RN 1217706-31-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
NAP 226-90-d6, TRC
CAS: 1217706-31-4 Summenformel: C10 2H6 H9 N O Molekulargewicht (g/mol): 171.27 Synonym: 3-[(1S)-1-(Bis(trideuteriomethyl)amino)ethyl]phenol,(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol-D6 (N,N-dimethyl-D6),(S)-3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol,NAP 226-90-d6,Dimetol-d6 (N,N-dimethyl-d6) IUPAC-Name: 3-[(1S)-1-[bis(trideuteriomethyl)amino]ethyl]phenol SMILES: [2H]C([2H])([2H])N([C@@H](C)c1cccc(O)c1)C([2H])([2H])[2H]