accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 122-19-0

IUPAC Name: benzyldimethyloctadecylazanium chloride
Synonyme: stearalkonium chloride
Molekulargewicht (g/mol): 424.15
Summenformel: C27H50ClN
InChi Key: SFVFIFLLYFPGHH-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern