CAS RN 123040-75-5
CAS RN 123040-75-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
6-Chlor-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazin-8-carbonsäuremethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
6-Chlor-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazin-8-carbonsäuremethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
6-Chlor-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazin-8-carbonsäuremethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.