accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaCH3O

CAS RN 124-41-4

IUPAC Name: sodium methanolate
Synonyme: sodium methoxide
Molekulargewicht (g/mol): 54.02
Summenformel: CH3NaO
InChi Key: WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na+].C[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (18)
  • (10)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
Güte 
  • (2)
  • (12)
  • (4)
Physikalische Form 
  • (9)
  • (4)
  • (4)
Siedepunkt 
  • (2)
  • (2)
  • (5)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (18)
  • (7)
  • (3)
  • (18)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (12)
  • (4)
  • (9)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (3)