CAS RN 1255718-16-1
CAS RN 1255718-16-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N-Cycloheptylmethylamine Hydrochloride, TRC
CAS: 1255718-16-1 Summenformel: C8H17N . HCl Molekulargewicht (g/mol): 163.69 Synonym: N-methyl-cycloheptanamine Hydrochloride IUPAC-Name: N-methylcycloheptanamine;hydrochloride SMILES: Cl.CNC1CCCCCC1